Läs mer
Lapatinib, MedChemExpress
Produktkod. 16451949
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
500 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
100mg
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16451949 1 g -
16444047 50 mg 50mg
16421936 500 mg -
16417896 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16451949 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY50898
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-10-2026
MedChemExpress Lapatinib (GW572016) is a potent inhibitor of the ErbB-2 and EGFR tyrosine kinase domains with IC50 values against purified EGFR and ErbB-2 of 10.2 and 9.8 nM, respectively.
Lapatinib (GW572016) is a potent inhibitor of the ErbB-2 and EGFR tyrosine kinase domains with IC50 values against purified EGFR and ErbB-2 of 10.2 and 9.8 nM, respectively.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lapatinib
CAS 231277-92-2
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C29H26ClFN4O4S
Kvantitet 1 g
Synonym GW572016 GW2016
Löslighetsinformation DMSO : 125 mg/mL (215.12 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=S(CCNCC1=CC=C(C2=CC=C3C(C(NC4=CC(Cl)=C(C=C4)OCC5=CC(F)=CC=C5)=NC=N3)=C2)O1)(C)=O
Molekylvikt (g/mol) 581.06
Formel vikt 581.06
Procent renhet 99.09%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease