missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

MedChemExpress Larazotide acetate

Produktkod. 16432946
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16432946 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16432946 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HY106268A

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Larazotide acetate is a synthetic peptide. Larazotide acetate acts as a tight junction regulator and reverses leaky junctions to their normally closed state.

Specifikationer

Renhet 98.0%
CAS 881851-50-9
Innehåll och lagring Sealed storage, away from moisture∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture)
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Molekylvikt (g/mol) 785.89 g/mol
Produkttyp Peptides
Kvantitet 25 mg
Frakt skick Room temperature
Löslighet H2O : 16.67 mg/mL (21.21 mM∣Need ultrasonic) ∣DMSO : 3.2 mg/mL (4.07 mM∣Need ultrasonic and warming)
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.