missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

MedChemExpress Larazotide acetate

Produktkod. 16441069
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16441069 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16441069 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HY106268A

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Larazotide acetate is a synthetic peptide. Larazotide acetate acts as a tight junction regulator and reverses leaky junctions to their normally closed state.

Specifikationer

Renhet 98.0%
CAS 881851-50-9
Innehåll och lagring Sealed storage, away from moisture∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture)
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Molekylvikt (g/mol) 785.89 g/mol
Produkttyp Peptides
Kvantitet 1 mg
Frakt skick Room temperature
Löslighet H2O : 16.67 mg/mL (21.21 mM∣Need ultrasonic) ∣DMSO : 3.2 mg/mL (4.07 mM∣Need ultrasonic and warming)
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.