missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
MedChemExpress Larazotide acetate
Specifikationer
Specifikationer
| Renhet | 98.0% |
| CAS | 881851-50-9 |
| Innehåll och lagring | Sealed storage, away from moisture∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture) |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Molekylvikt (g/mol) | 785.89 g/mol |
| Produkttyp | Peptides |
| Kvantitet | 10 mg |
| Frakt skick | Room temperature |
| Löslighet | H2O : 16.67 mg/mL (21.21 mM∣Need ultrasonic) ∣DMSO : 3.2 mg/mL (4.07 mM∣Need ultrasonic and warming) |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?