Läs mer
Prestige Medical Stor korg för Classic
Produktkod. 12714137
Change view
För användning med (utrustning):
Utökade autoklavmodeller
Produktkod. För användning med (utrustning)
12714137 Utökade autoklavmodeller
1 options
Produktkod. 12714137 Leverantör Prestige Medical Leverantörsnummer 219720
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1543.19 SEK
    1363.79 SEK / Paket med 1
    Save 179.40 SEK
    11% Av
Beräknad leverans: 16-12-2026
Stor korg för utökade modeller.
  • Stor korg för utökade modeller.
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 2,6 gal.
Kapacitet (metrisk) 12 L
För användning med (utrustning) Utökade autoklavmodeller
Produkttyp Korg