Läs mer
Miele Professional Large-Chamber Lab Washer PLW 8615 EL/S
Produktkod. 30130354 Handla allt Miele Produkter
Change view
Volym (metrisk):
351 L
Produktkod. Volym (metrisk)
30130354 351 L
1 options
Produktkod. 30130354 Leverantör Miele Professional Leverantörsnummer 11174680
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Electrically and steam heated lab washer with single-door.
  • Capacity/cycle e.g. 216 laboratory bottles, 588 vials or 294 pipettes
  • Flexible and simple - modular load carriers and EasyLoad system
  • Efficient - strong pump power with the variable-speed pump
  • Up to 60% less water consumption based on the load
  • Reliable results - spray arm monitoring and conductivity meter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Visa Full-color Touch Screen
Material Stainless Steel
Produkttyp Laboratory Glassware Washer
Volym (metrisk) 351 L
Färg Gray
För användning med (applikation) Laboratory Glassware Reprocessing
Inkluderar Electrical Heating, Steam Heating, Single Door
Djup (engelska) 39 in.
Djup (metriskt) 990 mm
Höjd (metrisk) 1670 mm
Bredd (metrisk) 900 mm
Vikt (metrisk) Frakt 377 kg
Elektriska krav 3N AC 400 V 50 Hz
Spänning 400 V