Läs mer
Miele Professional Large-Chamber Lab Washer PLW 8615 EL
Produktkod. 30130346 Handla allt Miele Produkter
Change view
Volym (metrisk):
351 L
Produktkod. Volym (metrisk)
30130346 351 L
1 options
Produktkod. 30130346 Leverantör Miele Professional Leverantörsnummer 11174630
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Electrically heated lab washer with single-door.
  • Capacity/cycle e.g. 216 laboratory bottles, 588 vials or 294 pipettes
  • Flexible and simple - modular load carriers and EasyLoad system
  • Efficient - strong pump power with the variable-speed pump
  • Up to 60% less water consumption based on the load
  • Reliable results - spray arm monitoring and conductivity meter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Visa Full-color Touch Screen
Material Stainless Steel
Produkttyp Laboratory Glassware Washer
Volym (metrisk) 351 L
Färg Gray
För användning med (applikation) Laboratory Glassware Reprocessing
Inkluderar Electrical Heating, Single Door
Djup (engelska) 39 in.
Djup (metriskt) 990 mm
Höjd (metrisk) 1670 mm
Bredd (metrisk) 900 mm
Vikt (metrisk) Frakt 372 kg
Elektriska krav 3N AC 400 V 50 Hz
Spänning 400 V