Läs mer
Heinz Herenz Stor docuCARE™ Med
Beskrivning
- 225 x 360 mm
- Speciella läckagesäkra kuvert är lämpliga som sekundär förpackning för transport av biologiska ämnen i kategori B enligt P650 och ADR
- Tryckt UN 3373-nummer
- Självhäftande stängare (ISEGA-test)
- LDPE-transparent
- 70 μm
- PU
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Färg | Klart |
| Disponibel | För engångsbruk |
| Material | LDPE |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Längd (engelska) | 1.18 ft. |
| Bredd (engelska) | 0.74 ft. |
| Produkttyp | LDPE-väska |
| Längd (metrisk) | 360 mm |
| Bredd (metrisk) | 225 mm |