Läs mer
KGW Isotherm™ Stora isolerande Dewar-kolvar, blå med lock och handtag
Beskrivning
- Enkel hantering med två sidogrepp
- Isolerat lock av vitlackerad aluminium med plastgrepp
- Tillverkad av helförsilvrat borosilikatglas enl ISO 3585
- Skyddshölje av blålackerad metall
- Användningsområde:
- Flexibla laboratorie-, medicinska och biotekniska tillämpningar
- Förvara/transportera flytande kväve (N 2 ), torris (CO 2 ) och temperaturkänsliga varor
- Lämplig som isolerkolv
- Hydrolytiskt motstånd: enligt ISO 719 (98 °C)
- Hydrolytiskt motstånd: enligt ISO 720 (121 °C)
- Syrabeständighet: enligt ISO 1776
- Alkaliskt motstånd: enligt ISO 695-A2
- Temperaturområde:
- Glaspåfyllning från -200 °C till + 150 °C, en kort stund 200 °C
- Hölje med monteringsgummi och Latizell-buffert från -10 C °till + 60 °C
Specifikationer
Specifikationer
| Typ lock lock | Isolerad, Vitlackerad aluminium, löst liggande, med handtag |
| Färg | Blått |
| Diameter (metrisk) Yttre | 28-30 cm |
| För användning med (applikation) | Lagring och transport av temperaturkänsliga varor t.ex. torris |
| Höjd (metrisk) Inre | 62 cm |
| Höjd (metrisk) | 75 cm |
| Inkluderar | Sidogrepp, Lock |
| Modell | 34 C |
| Basmaterial | Metall |
| Kapacitet (metrisk) | 28 l |
| Visa mer |