Läs mer
Gilac™ Stor tvättkorg, 130 L
Produktkod. 17958651
Change view
Färg:
Mandelgrön
Sand
Vitt
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg
17958651 Vitt
17998591 Sand
17988841 Mandelgrön
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17958651 Leverantör Gilac™ Leverantörsnummer G611221
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    840.00 SEK
    591.26 SEK / Paket med 1
    Save 248.74 SEK
    29% Av
Beräknad leverans: 28-07-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Stor 130 L tvättkorg är mycket motståndskraftig och enastående hållbar.
  • Mycket motståndskraftig och enastående hållbarhet.
  • Designad för professionell användning.
  • Lämplig för tung belastning och intensiv användning.
Specifikationer
Bredd (engelska) 22,6 tum
Storlek Betydande
Produkttyp Tvättkorg
Mått (L x B x H) 80 cm x 57.5 cm x 29 cm