Läs mer
Gilac™ Stor tvättkorg, 130 L
Produktkod. p-200009527
Färg:
Mandelgrön
Sand
Vitt
Produktkod. 17958651
Brand: Gilac™ G611221
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Stor 130 L tvättkorg är mycket motståndskraftig och enastående hållbar.
  • Mycket motståndskraftig och enastående hållbarhet.
  • Designad för professionell användning.
  • Lämplig för tung belastning och intensiv användning.
Specifikationer
Bredd (engelska) 22,6 tum
Storlek Betydande
Produkttyp Tvättkorg
Bredd (metrisk) 575 mm