Läs mer
BRAND™ Lab muggar
Produktkod. 10496601 Handla allt Brand Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
250 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
10496601 250 mL Paket med 6
1 options
Produktkod. 10496601 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 994675
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tung glaskonstruktion med satinfinish. Graderingsmärkningar upp till 250mL.
  • Tung glaskonstruktion
  • Satinfinish
  • Elegant design
  • Levereras i förpackningar om 6
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Material Glas
Graderad Ja