Läs mer
Gilac™ Stor bakelselåda, 28 L
Produktkod. 17948571
Change view
Volym (metrisk):
28 l
Produktkod. Volym (metrisk)
17948571 28 l
1 options
Produktkod. 17948571 Leverantör Gilac™ Leverantörsnummer G1567241
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    276.15 SEK
    193.95 SEK / Paket med 1
    Save 82.20 SEK
    29% Av
Beräknad leverans: 21-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Large 28 L Pastry Crate är en staplings- och häckande bakverkslåda. Mycket lätt att ta tag i tack vare praktiska, ergonomiska integrerade handtag.
  • Stapling och häckning av konditorivaror.
  • Lättvikt.
  • Lätt att ta tag i tack vare praktiska, ergonomiska integrerade handtag.
  • Stapelbar upp till 2 m.
  • 1/2 varv med körriktningsvisare för stapling och häckning.
Specifikationer
Produkttyp Konditorivaror
Material Polyeten
Färg Beige
Volym (engelska) 7,4 gal.
Volym (metrisk) 28 l