missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
GA International Large Round Cryogenic Writable Labels
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Färg:
15 blandade färger
Beige
Blått
Brun
Citron
Grön
Gult
Lavendel
Mynta
Orange
Rosa
Rött
Silver
Sjöskum
Violett
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 1100
Paket med 5040
Beskrivning
- Strong adhesive ensures labels won't wrinkle or peel during long-term storage in -80°C freezers, liquid nitrogen and dry ice
- Available in a wide range of colors, for color coding and easy identification
- Small round labels are ideal for Eppendorf tube caps and vials
- Available in a variety of colors
- Writable with permanent cryo markers
Specifikationer
Specifikationer
| Typ av lim | Permanent |
| Färg | Beige |
| Avsluta | Matte |
| Formatera | Roll |
| Material | Thermoplastic Film |
| Produkttyp | Label |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Etiketter per rad | 2 Labels |
| Kvantitet | 1100/Pk. |
| Form | Round |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering