Läs mer
Scientific Industries SI™ Stor provsats (modell 302)
Produktkod. 15527325 Handla allt Ohaus Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
Vortex-Genie 2, Vortex-Genie Puls
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
15527325 Vortex-Genie 2, Vortex-Genie Puls Varje
1 options
Produktkod. 15527325 Leverantör Scientific Industries SI™ Leverantörsnummer 83041422
I lager
Inkluderar ett stort utbud av skuminsatser med hög densitet och andra tillbehör för användning med Vortex-Genie 2 och Vortex-Genie Pulsblandare. Scientific Industries SI™ Stort provset (modell 302) ger ett sätt att hålla en mängd olika kärl upprätt och stadig under blandning.
  • Används med Vortex-Genie 2 familj av blandare och Vortex-Genie Puls för bägare, flaskor och stora rör.
  • Setet innehåller:
    • En infälld plattform
    • Två resårband
    • Ett sortiment av skuminsatser för rör med olika diametrar (9 mm till 37 mm)
    • En blank skuminsats tillhandahålls för användaranpassning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Vortex-Genie 2, Vortex-Genie Puls
Inkluderar 1 infälld plattform, 2 elastiska band, ett sortiment av skuminsatser för rör med olika diametrar (9 mm till 37 mm), 1 blank skuminsats för anpassning.