Läs mer
Slice™ Stor sax (rundad spets)
Produktkod. 16493629
Change view
Färg:
Vit/Orange
Produktkod. Färg
16493629 Vit/Orange
1 options
Produktkod. 16493629 Leverantör Slice™ Leverantörsnummer 10545
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    562.00 SEK
    507.96 SEK / Paket med 1
    Save 54.04 SEK
    9% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Stora säkerhetssaxar klipper tuffa material som Kevlar-förstärkt tyg. Rundade spetsar, mjuka grepp, finger-friendly™ blad
  • Zirkoniumoxid Slice™ säkerhetsblad
  • Slitstarkt förstärkt nylonhandtag med mjuka fingergrepp
  • Säkrare än traditionella saxar
  • Finger-friendly™ kanten håller 11 gånger längre än metall
  • Ambidextrous design
  • Minskar skador, lägre kostnader
  • Icke-gnistgivande, icke-ledande, icke-magnetiska blad
  • Kemiskt inerta blad rostar aldrig
  • Olje-, smörj- och underhållsfri
  • BPA, ftalat och blyfri sax
  • Lätt och kompakt
  • Bladen är lätta att rengöra och kräver inget underhåll
  • Specifikationer
    Produkttyp Rundad spets
    Längd (engelska) 7,87 tum
    Längd (metrisk) 200 mm
    Material GFN, TPE, rostfritt stål, zirkoniumoxid
    Storlek Betydande
    Färg Vit/Orange
    För användning med (applikation) Säker skärning
    Inkluderar säkerhetsblad av zirkoniumoxid
    Antal per förpackning 1 st.
    Vikt (engelska) 3,21 oz.
    Vikt (metrisk) 91 g
    Bredd (engelska) 2,99 tum.
    Bredd (metrisk) 76 mm