Läs mer
Justrite™ Large Steel Drum Funnel With Self-Closing Cover
Inkluderar:
32 tums flamskydd med 2 tums trumpropp och självstängande lock
6 tums flamskydd med 2 tums trumpropp och självstängande lock
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Justrites laboratoriesäkerhetsburkar i stål har alla fördelar med typ I-burkar
- Extra funktioner gör dessa till valet av labproffs för att säkert dispensera farliga vätskor i provrör, små flaskor och bägare
- Påfyllningspipar har självstängande, tryckavlastande lock och flamskydd i rostfritt stål
- Dessa burkar har också en vakuumavlastningsventil i locket för smidigt vätskeflöde och självstängande kranar för problemfri dispensering
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Stor trumtratt i stål |
| Färg | Gult |
| För användning med (applikation) | Brandfarliga ämnen |
| Material | Stål (galvaniserat) |
| Inkluderar | 32 tums flamskydd med 2 tums trumpropp och självstängande lock |