Läs mer
Justrite™ Large Steel Drum Funnel With Self-Closing Cover
Produktkod. 12746055
Change view
Inkluderar:
32 tums flamskydd med 2 tums trumpropp och självstängande lock
6 tums flamskydd med 2 tums trumpropp och självstängande lock
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Inkluderar Förpackningsstorlek
12746055 6 tums flamskydd med 2 tums trumpropp och självstängande lock Varje
12736055 32 tums flamskydd med 2 tums trumpropp och självstängande lock Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12746055 Leverantör Justrite™ Leverantörsnummer 08227
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4683.00 SEK
    4246.19 SEK / Paket med 1
    Save 436.81 SEK
    9% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 19-11-2026
Increase workplace safety and improve cleaniliness with the proper safety and storage equipment. The Justrite™ Large Steel Drum Funnel With Self-Closing Cover helps to prevent spills when transferring flammable solvents, thinners, oils, or paint wastes. This self-closing model meets NFPA1 and the International Fire Code. It shuts and locks automatically when a fusible link melts at 165°F (74°C) under fire conditions.
Säkerhetstrummantratt, stor ståltratt med självstängande lock och 6 tums flamskydd. För användning med brandfarliga ämnen.
Specifikationer
Produkttyp Stor trumtratt i stål
Färg Gult
För användning med (applikation) Brandfarliga ämnen
Material Stål (galvaniserat)
Inkluderar 6 tums flamskydd med 2 tums trumpropp och självstängande lock