Läs mer
Justrite™ Large Steel Drum Funnel With Self-Closing Cover
Produktkod. p-7070901
Inkluderar:
32 tums flamskydd med 2 tums trumpropp och självstängande lock
6 tums flamskydd med 2 tums trumpropp och självstängande lock
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12746055
Brand: Justrite™ 08227
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Increase workplace safety and improve cleaniliness with the proper safety and storage equipment. The Justrite™ Large Steel Drum Funnel With Self-Closing Cover helps to prevent spills when transferring flammable solvents, thinners, oils, or paint wastes. This self-closing model meets NFPA1 and the International Fire Code. It shuts and locks automatically when a fusible link melts at 165°F (74°C) under fire conditions.
Säkerhetstrummantratt, stor ståltratt med självstängande lock och 6 tums flamskydd. För användning med brandfarliga ämnen.
Specifikationer
Produkttyp Stor trumtratt i stål
Färg Gult
För användning med (applikation) Brandfarliga ämnen
Material Stål (galvaniserat)
Inkluderar 6 tums flamskydd med 2 tums trumpropp och självstängande lock