Läs mer
OHAUS™ Stora ärmar med tre ben
Produktkod. p-7158983 Handla allt Ohaus Produkter
Material:
Glasfiber
Vinyl
Färg:
Grå
Rött
Svart
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15702679
Brand: OHAUS™ 30400261
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
OHAUS™ Large Three Prong Sleeves är för användning med klämmor och kan enkelt tas bort för rengöring eller byte.
  • Finns i röd eller svart vinyl och glasfiber
  • Glasfiberhylsor är idealiska för applicering över 100 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 3
Typ Prong Sleeve
Material Vinyl
Storlek Betydande
Färg Rött