Läs mer
Micronova™ Stora Tote Liners / Tank Covers
Produktkod. 18853350 Handla allt Micronova Produkter
Change view
Mått (L x B):
210 x 165 cm (82 x 65 tum)
305 x 255 cm (120 x 101 tum)
Tjocklek (metrisk):
1 mm
3 mm
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) Tjocklek (metrisk) Sterilitet
18853350 305 x 255 cm (120 x 101 tum) 1 mm Sterila
18873350 210 x 165 cm (82 x 65 tum) 3 mm Icke-steril
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 18853350 Leverantör Micronova™ Leverantörsnummer BL1120IRB
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tote Liners / Tank Covers är designade för kassering, överföring och lagring av material i kontrollerade miljöer. Tillverkade av FDA-kompatibel LDPE har de god kompatibilitet med vanliga rengöringsmedel. Finns bestrålad och individuellt förpackad eller icke-steril på en plastkärnrulle.
  • Material: LDPE
  • Färg: Klar
  • Stängningstyp: Ingen
  • Beskrivning: Kilformad (veckad botten för att bättre passa rektangulära behållare)
  • Engångsbruk: Engångsbruk
  • Autoklaverbar: Nej
  • För användning med (applikation): Avfallshantering eller överföring av material, eller som lättviktshölje
  • För användning med (utrustning): sopkärl eller tankar
  • Temperaturområde (metriskt): Omgivningstemperatur (rekommenderas mellan 15 och 25 °C)
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara inte i direkt solljus. Förvara produkten i ett utrymme som är skyddat från extrema temperatur- och luftfuktighetsfluktuationer och borta från ultravioletta ljuskällor
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Certifikat och efterlevnad ISO 9001 Certifierad anläggning 10 -6 Sterilitetssäkringsnivå i överensstämmelse med AAMI Riktlinjer för sterilisering
Förslutningstyp Hold (Håll)
Färg Klart
Disponibel Engångsbruk
För användning med (applikation) Avfallshantering eller överföring av material, eller som lättviktshölje
För användning med (utrustning) Tote Bins eller tankar
Material LDPE
Sterilitet Sterila
Antal per förpackning 1/första påse, 1/dubbel påse
Kvantitet 24 Pk.
Steriliseringsmetod Gammabestrålning
Temperaturområde (metriskt) Omgivningstemperatur (rekommenderas mellan 15 °C och 25 °C)
Mått (L x B) 305 x 255 cm (120 x 101 tum)
Kapacitet (engelska) 1400 gal.
Kapacitet (metrisk) 5000 L
Tjocklek (metrisk) 1 mm