Läs mer
Micronova™ Stora Tote Liners / Tank Covers
Produktkod. 18873350 Handla allt Micronova Produkter
Change view
Mått (L x B):
82 x 65 tum
120 x 101 tum
Tjocklek (metrisk):
1 mm
3 mm
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) Tjocklek (metrisk) Sterilitet
18873350 82 x 65 tum 3 mm Icke-steril
18853350 120 x 101 tum 1 mm Sterila
18863350 82 x 65 tum 3 mm Sterila
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 18873350 Leverantör Micronova™ Leverantörsnummer BL38265PC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2865.00 SEK
    2799.70 SEK / Paket med 25
    Save 65.30 SEK
    2% Av
Beräknad leverans: 15-12-2026
Tote Liners / Tank Covers är designade för kassering, överföring och lagring av material i kontrollerade miljöer. Tillverkade av FDA-kompatibel LDPE har de god kompatibilitet med vanliga rengöringsmedel. Finns bestrålad och individuellt förpackad eller icke-steril på en plastkärnrulle.
  • Material: LDPE
  • Färg: Klar
  • Stängningstyp: Ingen
  • Beskrivning: Kilformad (veckad botten för att bättre passa rektangulära behållare)
  • Engångsbruk: Engångsbruk
  • Autoklaverbar: Nej
  • För användning med (applikation): Avfallshantering eller överföring av material, eller som lättviktshölje
  • För användning med (utrustning): sopkärl eller tankar
  • Temperaturområde (metriskt): Omgivningstemperatur (rekommenderas mellan 15 och 25 °C)
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara inte i direkt solljus. Förvara produkten i ett utrymme som är skyddat från extrema temperatur- och luftfuktighetsfluktuationer och borta från ultravioletta ljuskällor
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Certifikat och efterlevnad ISO 9001 Certifierad anläggning 10 -6 Sterilitetssäkringsnivå i överensstämmelse med AAMI Riktlinjer för sterilisering
Förslutningstyp Hold (Håll)
Färg Klart
Disponibel Engångsbruk
För användning med (applikation) Avfallshantering eller överföring av material, eller som lättviktshölje
För användning med (utrustning) Tote Bins eller tankar
Material LDPE
Sterilitet Icke-steril
Antal per förpackning 25/Första påse, 25/Dubbelpåse, 25/Rull
Kvantitet 25 Pk.
Temperaturområde (metriskt) Omgivningstemperatur (rekommenderas mellan 15 °C och 25 °C)
Mått (L x B) 82 x 65 tum
Kapacitet (engelska) 400 gal.
Kapacitet (metrisk) 1500 L
Tjocklek (metrisk) 3 mm