Läs mer
OHAUS™ Stora ärmar med två ben
Produktkod. p-7158984 Handla allt Ohaus Produkter
Material:
Glasfiber
Vinyl
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15742669
Brand: OHAUS™ 30400255
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
OHAUS™ Large Two Prong Sleeves är för användning med klämmor och kan enkelt tas bort för rengöring eller byte.
  • Finns i röd vinyl och glasfiber
  • Glasfiberhylsor är idealiska för applicering över 100 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 2
Typ Prong Sleeve
Material Vinyl
Storlek Betydande
Färg Rött