Beskrivning
Gibco™ Large Vessel Endothelial Supplement (LVES) är ett 50X, komplett, färdigt att använda mediatillägg optimerat för användning med Gibco™ Medium 200 och Medium 200PRF för odling av primära humana navelvenendotelceller (HUVEC), humana aortaendotelceller (HAEC) och humana lungartärendotelceller (HPAEC). Detta blandade tillskott har utformats för att ge optimal celltillväxt och för att möjliggöra överlägsen cellprestanda för angiogenesapplikationer, såsom cellmigration och rörbildning. LVES innehåller fetalt bovint serum, hydrokortison, human epidermal tillväxtfaktor, basisk fibroblasttillväxtfaktor, heparin och askorbinsyra.
Utför rörbildning, cellinvasion, cellmigration och cellproliferation funktionella analyser
Uppnå överlägsna tillväxthastigheter för endotelceller jämfört med lågt serumtillväxttillskott (LSGS)
Expandera primära endotelceller för stora kärl utan
genomisk förändring Verifierad prestanda i viktiga angiogenestillämpningar
Geltrex™ Endotelsupplement för stora kärl är utformat för att leverera optimal prestanda vid rörbildning, cellinvasion, cellmigration och cellproliferationsanalyser när det används i kombination med Medium 200, humana navelvenendotelceller, och LDEV-fri Reduced Growth Factor Basement Membrane Matrix. Dessa artiklar och ett detaljerat protokoll finns i ett praktiskt Angiogenesis Starter Kit eller så kan de köpas separat.
Maximal primär celltillväxt med ett blandat tillskott Endothelial Supplement för stora kärl är en
komplett, färdig att använda blandning av tillväxttillskott som är optimerad för att leverera 4 x >10 4 HUVEC per cm 2 när den används med Medium 200 eller Medium 200PRF. Cellfenotyp bibehålls och verifieras positiv för von Willebrand-faktor (vWf) och CD31, negativ för a-aktin och positiv för dil-Ac-LDL-upptag via ICC.
Endast för forskningsanvändning. Ej avsedd för terapeutisk eller diagnostisk användning för människor eller djur.
genomisk förändring Verifierad prestanda i viktiga angiogenestillämpningar
Geltrex™ Endotelsupplement för stora kärl är utformat för att leverera optimal prestanda vid rörbildning, cellinvasion, cellmigration och cellproliferationsanalyser när det används i kombination med Medium 200, humana navelvenendotelceller, och LDEV-fri Reduced Growth Factor Basement Membrane Matrix. Dessa artiklar och ett detaljerat protokoll finns i ett praktiskt Angiogenesis Starter Kit eller så kan de köpas separat.
Maximal primär celltillväxt med ett blandat tillskott Endothelial Supplement för stora kärl är en
komplett, färdig att använda blandning av tillväxttillskott som är optimerad för att leverera 4 x >10 4 HUVEC per cm 2 när den används med Medium 200 eller Medium 200PRF. Cellfenotyp bibehålls och verifieras positiv för von Willebrand-faktor (vWf) och CD31, negativ för a-aktin och positiv för dil-Ac-LDL-upptag via ICC.
Endast för forskningsanvändning. Ej avsedd för terapeutisk eller diagnostisk användning för människor eller djur.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | 1 flaska. Förvaras i frysen (-5 till -30 °C). |
| Celltyp | Endotelceller (navelven, lungartär, aorta, stort kärl) |
| Klassificering | Animaliskt ursprung |
| Koncentration | 50 X |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | LVES-tillägg |
| Serumnivå | Standard serum |
| Sterilitet | Sterila |
| Utan tillsatser | Inget glutamin |
| Renhet eller kvalitetsklass | Forskningsbetyg |
| Visa mer |