Läs mer
Gilac™ Stor volymbehållare
Kapacitet (metrisk):
100 l
310 l
500 l
Beskrivning
- Utmärkt mekaniskt motstånd: tillverkad av högdensitetspolyeten för ökad stöttålighet.
- De hållbara, tjocka väggarna innebär ingen förvrängning och skevhet.
- Begränsade luckor och överlappning, utrustad med kanter så lätt att hantera.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Förvaringsväska |
| Material | HDPE |
| Färg | Vitt |
| Form | Rektangulär |
| Kapacitet (engelska) | 132,1 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 500 l |
| Höjd (engelska) | 3.4 ft. |
| Höjd (metrisk) | 1045 mm |