Läs mer
Gilac™ Stor volymbehållare med svängbara hjul och bromsar
Kapacitet (metrisk):
100 l
170 l
220 l
310 l
500 l
Inkluderar:
2 svängbara hjul med bromsar
4 svängbara hjul, 2 bromsar
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Den ekonomiska lösningen för att flytta runt stora behållare.
- Rostfria hjul och fästen.
- Rostfritt stål rekommenderas i fuktiga miljöer (inga lagerskador även i närvaro av vatten).
- Lastkapacitet endast i informationssyfte (beroende på hur lasten är fördelad och driftstemperatur).
- Botten med packningar på axeln för perfekt tätning.
- Volym i liter motsvarar behållaren fylld till brädden.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Förvaringsväska |
| Material | HDPE |
| Färg | Vitt |
| Form | Rektangulär |
| Kapacitet (engelska) | 26,4 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 100 l |
| Inkluderar | 4 svängbara hjul, 2 bromsar |