Läs mer
Bel-Art™ Storviktad säkerhetssköld
Produktkod. 15323725
Change view
Mått (L x B):
17 x 50 cm
Produktkod. Mått (L x B)
15323725 17 x 50 cm
1 options
Produktkod. 15323725 Leverantör Bel-Art™ Leverantörsnummer H249640000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8532.42 SEK
    6971.63 SEK / Paket med 1
    Save 1560.79 SEK
    18% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tjock, klar polykarbonatbarriär med hög slagtålighet och optisk klarhet.
  • Stabil, tresidig konstruktion ger front- och sidoskydd mot flygande skräp
  • Kraftig stålbas belagd med blå epoxi
  • 4,7 mm tjock polykarbonatbarriär
  • Pläterade stålbultar, muttrar och brickor som används för montering säkerställer lång livslängd och rostbeständighet
  • Skickar överdimensionerade
  • Shields uppfyller High Mass Impact Test och High Velocity Impact Test
Specifikationer
Mått (L x B) 17 x 50 cm
Höjd (metrisk) 91 cm
Linstyp ANSI
Form Rektangulär
Tjocklek (engelska) 0,18 tum.
Tjocklek (metrisk) 4.7 mm
Bredd (engelska) 19,5 tum
Bredd (metrisk) 50 cm
Linsbeläggning Obelagd
Beskrivning Stabil, tresidig konstruktion; Kraftig stålbas belagd med blå epoxi
Färg Klart
Linsfärg Hold (Håll)
Produkttyp Viktad säkerhetssköld
Vikt (metrisk) 8.9 kg
Material Polykarbonat
Disponibel Återanvändbar
Linsmaterial Hold (Håll)
Rammaterial Stål
UV-skydd Hold (Håll)