missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Larixol, TRC

Produktkod. 30483209
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30483209 50 mg
30468702 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30483209 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCL17595050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1438-66-0
Molekylformel C20H34O2
Molekylvikt (g/mol) 306.48
Synonym (alphaS,1S,4S,4aS,8aR)-alpha-Ethenyldecahydro-4-hydroxy-alpha,5,5,8a-tetramethyl-2-methylene-1-naphthalenepropanol, [1S-[1alpha(R*),4beta,4abeta,8aalpha]]-alpha-Ethenyldecahydro-4-hydroxy-alpha,5,5,8a-tetramethyl-2-methylene-1-naphthalenepropanol, (+)-Larixol
IUPAC-namn (1S,4S,4aR,8aS)-4-[(3S)-3-hydroxy-3-methylpent-4-enyl]-4a,8,8-trimethyl-3-methylidene-2,4,5,6,7,8a-hexahydro-1H-naphthalen-1-ol
LEDER C[C@](O)(CC[C@H]1C(=C)C[C@H](O)[C@H]2C(C)(C)CCC[C@]12C)C=C

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Larixol
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C20H34O2/c1-7-19(5,22)12-9-15-14(2)13-16(21)17-18(3,4)10-8-11-20(15,17)6/h7,15-17,21-22H,1-2,8-13H2,3-6H3/t15-,16-,17-,19+,20+/m0/s1
Formel vikt 306.2559
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.