Läs mer
Larixyl Acetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Larixyl Acetate |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H36O3/c1-8-21(6,25-16(3)23)13-10-17-15(2)14-18(24)19-20(4,5)11-9-12-22(17,19)7/h8,17-19,24H,1-2,9-14H2,3-7H3/t17-,18-,19-,21+,22+/m0/s1 |
| Formel vikt | 348.2664 |