Läs mer
Laropiprant, MedChemExpress
Beskrivning
Laropiprant is a potent and selective DP receptor antagonist with Ki values of 0.57 nM and 2.95 nM for DP receptor and TP Receptor, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Laropiprant |
| CAS | 571170-77-9 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C21H19ClFNO4S |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | MK-0524 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (229.41 mM) |
| LEDER | O=S(C1=CC(F)=CC2=C1N(C3=C2CC[C@@H]3CC(O)=O)CC4=CC=C(Cl)C=C4)(C)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 435.9 |
| Visa mer |