Läs mer
Larotrectinib sulfate, MedChemExpress
Beskrivning
Larotrectinib sulfate (LOXO-101 sulfate
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Larotrectinib sulfate |
| CAS | 1223405-08-0 |
| Färg | Light Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C21H24F2N6O6S |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | LOXO-101 sulfateARRY-470 sulfate |
| Löslighetsinformation | DMSO : 50 mg/mL (94.96 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 2 mg/mL (3.80 mM; ultrasonic and adjust pH to 2 with 1M HCl) |
| LEDER | O=S(O)(O)=O.O=C(N1CC[C@H](O)C1)NC2=C3N=C(N4[C@@H](C5=CC(F)=CC=C5F)CCC4)C=CN3N=C2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 526.51 |
| Visa mer |