missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Larotrectinib Sulfate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Larotrectinib Sulfate |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H22F2N6O2.H2O4S/c22-13-3-4-16(23)15(10-13)18-2-1-7-28(18)19-6-9-29-20(26-19)17(11-24-29)25-21(31)27-8-5-14(30)12-27;1-5(2,3)4/h3-4,6,9-11,14,18,30H,1-2,5,7-8,12H2,(H,25,31);(H2,1,2,3,4)/t14-,18+;/m0./s1 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?