Läs mer
LAS-34823, TRC
Produktkod. 30466056
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30466056 100 mg
30464577 50 mg
30476300 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30466056 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCL395030100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1708930-15-7
Molekylformel C16H24BrNO2
Molekylvikt (g/mol) 342.27
Synonym LAS-34823, (R)-3-Hydroxy-1-(3-phenoxypropyl)-1-azoniabicyclo[2,2.2]octane Bromide, (R)-3-Hydroxy-1-(3-phenoxypropyl)quinuclidium Bromide
IUPAC-namn (3R)-1-(3-fenoxipropyl)-1-azoniabicyklo[2.2.2]oktan-3-ol; Bromid
LEDER [Br-].O[C@H]1C[N+]2(CCCOc3ccccc3)CCC1CC2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aclidinium Bromide Impurity 2
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C16H24NO2.BrH/c18-16-13-17(10-7-14(16)8-11-17)9-4-12-19-15-5-2-1-3-6-15;/h1-3,5-6,14,16,18H,4,7-13H2;1H/q+1;/p-1/t14?,16-,17?;/m0./s1
Formel vikt 341.099