Läs mer
LAS101057, MedChemExpress
Produktkod. 16476048
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16476048 10 mg
16438657 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16476048 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY14390
MedChemExpress LAS101057 is a potent, selective, and orally efficacious A2B receptor antagonist.
LAS101057 is a potent, selective, and orally efficacious A2B receptor antagonist.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material LAS101057
Fysisk form Solid
CAS 925676-48-8
Färg Off-White
Kvantitet 10 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C18H14FN5O
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 125 mg/mL (372.76 mM)
LEDER FC1=CN=CC=C1C(N=CC(NC(C2CC2)=O)=N3)=C3C4=CC=CN=C4
Molekylvikt (g/mol) 335.34
Formel vikt 335.34
Procent renhet 99.4%