Läs mer
Lasalocid A Sodium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Lasalocid A sodium salt |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C34H54O8.Na/c1-9-25(31-21(6)18-34(11-3,42-31)26-16-17-33(40,10-2)23(8)41-26)30(37)22(7)28(35)19(4)12-14-24-15-13-20(5)29(36)27(24)32(38)39;/h13,15,19,21-23,25-26,28,31,35-36,40H,9-12,14,16-18H2,1-8H3,(H,38,39);/q;+1/p-1/t19-,21+,22+,23+,25+,26-,28+,31+,33-,34+;/m1./s1 |
| Formel vikt | 612.3638 |