Läs mer
Lasalocid, MedChemExpress
Produktkod. 16468658
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16468658 10 mg 10mg
16431098 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16468658 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1071
MedChemExpress Lasalocid (Lasalocid-A; Ionophore X-537A; Antibiotic X-537A) is an antibacterial agent and a coccidiostat, used in the feed additives
Lasalocid (Lasalocid-A
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lasalocid
Fysisk form Solid
CAS 25999-31-9
Färg White
Kvantitet 10 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C34H54O8
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym Lasalocid-A Ionophore X-537A Antibiotic X-537A
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (169.26 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(O)C1=C(CC[C@@H](C)[C@H](O)[C@H](C)C([C@@H]([C@H]2O[C@@]([C@H]3CC[C@](O)(CC)[C@H](C)O3)(CC)C[C@@H]2C)CC)=O)C=CC(C)=C1O
Molekylvikt (g/mol) 590.79
Formel vikt 590.79
Procent renhet 96.85%