Läs mer
Lasalocid sodium, MedChemExpress
Beskrivning
Lasalocid sodium (Lasalocid-A sodium) treatment led to an increase in cell wall thickness, whilst the quantity and sugar composition of the cell wall remained unchanged in BY-2 cells.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Lasalocid sodium |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 25999-20-6 |
| Färg | Light Yellow |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C34H53NaO8 |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | Lasalocid-A sodiumIonophore X-537A sodiumAntibiotic X-537A sodium |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (163.19 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| Visa mer |