Läs mer
Heathrow Scientific™ Laser Cryo-Babies™
Beskrivning
- Temperaturbeständighet: -196 °C till +150 °C
- Flytande och ångfas LN2, vattenbad till 100 °C och autoklavering samt måttliga ugnar till 150 °C
- Kemiskt inert resistent mot de flesta lösningsmedel och frätande ämnen
- Fäster på de flesta plaster (100 % jungfru PP-rör rekommenderas), glas och metaller utan att spricka, flagna eller brytas ner
- Etikettark fastnar inte skrivare. Flexibelt polyolefinmaterial och akryllim
- Unik kombination expanderar och drar ihop sig tillsammans med temperaturvariationer
- 20 ark per förpackning
- Autoklaveringsbar
- Engångsbruk
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Typ av lim | Akryl |
| Färg | Vitt |
| Avsluta | Matte |
| Formatera | Ark |
| Material | Värmekrympande polyolefin |
| Tryckteknik | Laser |
| Produkttyp | Kryogenisk etikett |
| Sterilitet | Icke-steril |
| För användning med (applikation) | 0,5 ml rör |
| Visa mer |