Läs mer
Heathrow Scientific™ Laser Cryo-Babies™ Lågtemperaturetiketter
Beskrivning
- Temperaturbeständighet: -196 °C till 150 °C.
- Vätske- och ångfas LN 2 , vattenbad till 100 °C och autoklavering och måttliga ugnar till 150 °C
- Kemiskt inert resistent mot de flesta lösningsmedel och frätande ämnen.
- Vidhäftar de flesta plaster (100 % jungfruliga PP-rör rekommenderas), glas och metaller utan att spricka, skala eller försämras
- Etikettark kommer inte att fastna i skrivare
- Flexibelt polyolefinmaterial och akryllim
- Unik combo expanderar och drar ihop sig tillsammans med temperaturfluktuationer
- 20 ark per förpackning
- Autoklaveringsbar
- Disponibel
Specifikationer
Specifikationer
| Avsluta | Matte |
| Formatera | Sheet |
| Material | Värmekrympande polyolefin |
| Utskrivbara sidor | Enkelsidig utskriftsbar |
| Tryckteknik | Laser |
| Produkttyp | Cryogenic Label |
| Sterilitet | Non-sterile |
| För användning med (utrustning) | 1,5 ml rör |
| Etiketter per rad | 5 |
| Etiketter per ark | 85 |
| Visa mer |