Läs mer
Heathrow Scientific™ Laser Cryo-Babies™ Lågtemperaturetiketter
Produktkod. 15599344
Change view
Förpackningsstorlek:
Paket med 1700
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. unitSize
15599344 Paket med 1700
15519354 Paket med 1700
15589344 Paket med 1700
15509354 Paket med 1700
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15599344 Leverantör Heathrow Scientific™ Leverantörsnummer LCRY1700G
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Motstår sprickbildning, fjällning och nedbrytning. Heathrow Scientific™ Laser Cryo-Babies™ Lågtemperaturetiketter expanderar och drar ihop sig med temperaturfluktuationer.
  • Temperaturbeständighet: -196 °C till 150 °C.
  • Vätske- och ångfas LN 2 , vattenbad till 100 °C och autoklavering och måttliga ugnar till 150 °C
  • Kemiskt inert resistent mot de flesta lösningsmedel och frätande ämnen.
  • Vidhäftar de flesta plaster (100 % jungfruliga PP-rör rekommenderas), glas och metaller utan att spricka, skala eller försämras
  • Etikettark kommer inte att fastna i skrivare
  • Flexibelt polyolefinmaterial och akryllim
  • Unik combo expanderar och drar ihop sig tillsammans med temperaturfluktuationer
  • 20 ark per förpackning
  • Autoklaveringsbar
  • Disponibel
Specifikationer
Avsluta Matte
Formatera Sheet
Material Värmekrympande polyolefin
Utskrivbara sidor Enkelsidig utskriftsbar
Tryckteknik Laser
Produkttyp Cryogenic Label
Sterilitet Non-sterile
För användning med (utrustning) 1,5 ml rör
Etiketter per rad 5
Etiketter per ark 85
Livslängd För engångsbruk
Antal per förpackning 20 ark/pk.
Kvantitet 1700/Pk.
Form Rektangel
Temperaturområde (metriskt) -196 °C till +150 °C
Mått (LxB) 33 x 13 mm
Längd (engelska) 1.3 in.
Längd (metrisk) 33 mm
Bredd (engelska) 0.5 in.
Bredd (metrisk) 13 mm