Läs mer
Brady™ LaserTab Laser Printable B-707 polyesteretiketter
Produktkod. 11563644 Handla allt Brady Produkter
Change view
Höjd (metrisk):
21,2 mm
22,9 mm
Bredd (metrisk):
47,6 mm
50,8 mm
Höjd (metrisk) Utskrivbart område:
21,2 mm
22,9 mm
Bredd (metrisk) Utskrivbart område:
47,6 mm
50,8 mm
Förpackningsstorlek:
1 paket
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Höjd (metrisk) Bredd (metrisk) Höjd (metrisk) Utskrivbart område Bredd (metrisk) Utskrivbart område Förpackningsstorlek
11563644 22,9 mm 50,8 mm 22,9 mm 50,8 mm 1 paket
11523654 21,2 mm 47,6 mm 21,2 mm 47,6 mm 1 paket
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11563644 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 029823
Beräknad leverans: 02-12-2026
Tomma, utskrivbara etiketter lämpliga för användning med laserskrivare.
LaserTab-etiketter finns i följande format:
  • Säkerhetssäker polyolefin
  • Polyester (UL-erkänd komponent när den skrivs ut med avsedda laserskrivartoner)
  • Självlaminerande
  • Nylon trasa
  • papper
  • Polyimid
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Certifikat och efterlevnad Överensstämmande med direktiv 2011/65/EU och 2015/863
Typ av lim Akryl, Permanent
Beläggning Hold (Håll)
Färg Vitt
Avsluta Matte
Formatera Stansad
Material Polyester (B-707)
Utskrivbara sidor Enkelsidigt utskriftsbart
Tryckteknik Laser
Produkttyp Etikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Tillgångsspårning, data- och telekommunikationsmärkning, allmän identifiering
För användning med (utrustning) Laserskrivare
Horisontell upprepning (metrisk) 71.1 mm
Etiketter per rad 3
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
Antal per förpackning 1020-etiketter/paket
Kvantitet 1020 Etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (engelska) -40 °F till +266 °F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +130 °C
Tjocklek (engelska) 0,0046 tum
Tjocklek (metrisk) 0.12 mm
Mått (L x B) 22.86 x 50.8 mm
Längd (engelska) 0,90 tum
Bredd (engelska) 2 tum
Bredd (metrisk) 50,8 mm
Bredd (metrisk) Utskrivbart område 50,8 mm
Höjd (engelska) 0,90 tum
Höjd (engelska) Utskrivbart område 0,9 tum
Höjd (metrisk) 22,9 mm
Höjd (metrisk) Utskrivbart område 22,9 mm
Alternativt artikelnummer LAT-31-707-1