Learn More
Brady™ LaserTab Laser Printable B-747A polyesteretiketter
Description
LaserTab-etiketter finns i följande format:
- Säkerhetssäker polyolefin
- Polyester (UL-erkänd komponent när den skrivs ut med avsedda laserskrivartoner)
- Självlaminerande
- Nylon trasa
- papper
- Polyimid
Specifications
Specifications
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Certifikat och efterlevnad | Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863 |
| Typ av lim | Permanent akryl, Permanent |
| Beläggning | None |
| Färg | Vitt |
| Avsluta | Matte |
| Formatera | Die-cut |
| Material | Polyester (B-747A) |
| Utskrivbara sidor | Single-side Printable |
| Tryckteknik | Laser |
| Show More |