Läs mer
Brady™ LaserTab Laser Printable B-747A polyesteretiketter
Produktkod. 11533564
Färg:
Gult
Vitt
Höjd (metrisk):
5,1 mm
6,4 mm
9,5 mm
12,7 mm
22,9 mm
25,4 mm
36,5 mm
Bredd (metrisk):
16,5 mm
20,3 mm
25,4 mm
38,1 mm
47,6 mm
50,8 mm
63,5 mm
76,2 mm
Bredd (metrisk) Utskrivbart område:
16,5 mm
20,3 mm
25,4 mm
38,1 mm
47,6 mm
50,8 mm
63,5 mm
76,2 mm
Förpackningsstorlek:
1 paket
Produktkod. 11533564
Brand: Brady™ 029692
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tomma, utskrivbara etiketter lämpliga för användning med laserskrivare.
LaserTab-etiketter finns i följande format:
  • Säkerhetssäker polyolefin
  • Polyester (UL-erkänd komponent när den skrivs ut med avsedda laserskrivartoner)
  • Självlaminerande
  • Nylon trasa
  • papper
  • Polyimid
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Certifikat och efterlevnad Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Typ av lim Permanent akryl, Permanent
Beläggning None
Färg Vitt
Avsluta Matte
Formatera Die-cut
Material Polyester (B-747A)
Utskrivbara sidor Single-side Printable
Tryckteknik Laser
Produkttyp Label
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Tillgångsspårning, allmän identifiering
För användning med (utrustning) Laserskrivare
Horisontell upprepning (metrisk) 81.3 mm
Etiketter per rad 2
Etiketter per ark 20
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40°C
Antal per förpackning 1000 Labels/Pack
Kvantitet 1000 etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (engelska) -40°F to +266°F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +130 °C
Tjocklek (engelska) 0.0035 in.
Tjocklek (metrisk) 0.09 mm
Mått (LxB) 22.86 x 76.2 mm
Längd (engelska) 0.9 in.
Bredd (engelska) 3 in.
Bredd (metrisk) 76,2 mm
Bredd (metrisk) Utskrivbart område 76,2 mm
Höjd (engelska) 0.9 in.
Höjd (engelska) Utskrivbart område 0.9 in.
Höjd (metrisk) 22,9 mm
Höjd (metrisk) Utskrivbart område 22.9 mm
Alternativt artikelnummer LAT-32-747