Läs mer
Brady™ LaserTab Laser Printable B-747A polyesteretiketter
Produktkod. 11593634
Change view
Färg:
Gult
Vitt
Höjd (metrisk):
5,1 mm
6,4 mm
9,5 mm
12,7 mm
22,9 mm
25,4 mm
36,5 mm
Bredd (metrisk):
16,5 mm
20,3 mm
25,4 mm
38,1 mm
47,6 mm
50,8 mm
63,5 mm
76,2 mm
Bredd (metrisk) Utskrivbart område:
16,5 mm
20,3 mm
25,4 mm
38,1 mm
47,6 mm
50,8 mm
63,5 mm
76,2 mm
Förpackningsstorlek:
1 paket
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Höjd (metrisk) Bredd (metrisk) Bredd (metrisk) Utskrivbart område unitSize
11593634 Gult 9,5 mm 76,2 mm 76,2 mm 1 paket
11508634 Vitt 5,1 mm 16,5 mm 16,5 mm 1 paket
11533634 Gult 6,4 mm 20,3 mm 20,3 mm 1 paket
11573574 Vitt 6,4 mm 25,4 mm 25,4 mm 1 paket
11573634 Gult 6,4 mm 38,1 mm 38,1 mm 1 paket
11563634 Gult 9,5 mm 25,4 mm 25,4 mm 1 paket
11583634 Gult 9,5 mm 47,6 mm 47,6 mm 1 paket
11543634 Gult 12,7 mm 20,3 mm 20,3 mm 1 paket
11513564 Vitt 22,9 mm 50,8 mm 50,8 mm 1 paket
11533564 Vitt 22,9 mm 76,2 mm 76,2 mm 1 paket
11543544 Vitt 25,4 mm 63,5 mm 63,5 mm 1 paket
11563564 Vitt 36,5 mm 76,2 mm 76,2 mm 1 paket
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Product Code. 11593634 Supplier Brady™ Supplier No. 029793
Only null left
Add to basket
Add to basket
Tomma, utskrivbara etiketter lämpliga för användning med laserskrivare.
LaserTab-etiketter finns i följande format:
  • Säkerhetssäker polyolefin
  • Polyester (UL-erkänd komponent när den skrivs ut med avsedda laserskrivartoner)
  • Självlaminerande
  • Nylon trasa
  • papper
  • Polyimid
Specifications
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Certifikat och efterlevnad Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Typ av lim Permanent akryl, Permanent
Beläggning None
Färg Gult
Avsluta Matte
Formatera Die-cut
Material Polyester (B-747A)
Utskrivbara sidor Single-side Printable
Tryckteknik Laser
Produkttyp Label
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Märkning av kretskort
För användning med (utrustning) Laserskrivare
Horisontell upprepning (metrisk) 81.3 mm
Etiketter per rad 2
Etiketter per ark 50
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40°C
Antal per förpackning 2500 Labels/Pack
Kvantitet 2500 etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (engelska) -40°F to +266°F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +130 °C
Tjocklek (engelska) 0.0035 in.
Tjocklek (metrisk) 0.09 mm
Mått (L x B) 9.53 x 76.2 mm
Längd (engelska) 0.38 in.
Bredd (engelska) 3 in.
Bredd (metrisk) 76,2 mm
Bredd (metrisk) Utskrivbart område 76,2 mm
Höjd (engelska) 0.38 in.
Höjd (engelska) Utskrivbart område 0.38 in.
Höjd (metrisk) 9,5 mm
Höjd (metrisk) Utskrivbart område 9.5 mm
Alternativt artikelnummer LAT-12-747YL-2.5