Beskrivning
- Polyesterfilm med ett tryckkänsligt akryllim och en utskrivbar beläggning framtagen speciellt för laserskrivare och toner
- Hög upplösning, bra lösningsmedels- och fläckbeständighet, måttlig till hög temperaturprestanda
- Vit är en UL-godkänd komponent och CSA-godkänt material när det skrivs ut med avsedda laserskrivare
- Servicetemperatur på -40 °till 130 °C (-40 F °till 267 °F)
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Vitt |
| För användning med (utrustning) | Laserskrivare |
| Material | Polyester |
| Bredd (engelska) | 1 tum |
| Bredd (metrisk) | 25.4 mm |
| Höjd (engelska) | 0,375 tum |
| Höjd (metrisk) | 9.53 mm |
| Mått (L x B) | 0,375 x 1 tum. |
| Typ av lim | Akryl |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Visa mer |