Läs mer
Brady™ LASERTAB™ Laserutskrivbara etiketter, B-707 polyester
Produktkod. 11573644 Handla allt Brady Produkter
Change view
Storlek (engelska):
0,5 x 0,375 tum. (B x H)
0,5 x 0,5 tum.
1 x 0,375 tum. (B x H)
1 x 0,5 tum. (B x H)
1,5 x 0,375 tum. (B x H)
1,5 x 0,5 tum. (B x H)
2 x 1,437 tum. (B x H)
3 x 1,437 tum. (B x H)
3,6 x 0,375 tum. (B x H)
Färg:
Gult
Vitt
Förpackningsstorlek:
1 paket
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek (engelska) Färg Förpackningsstorlek
11573644 2 x 1,437 tum. (B x H) Vitt 1 paket
11533654 3 x 1,437 tum. (B x H) Vitt 1 paket
11543654 1,5 x 0,375 tum. (B x H) Vitt 1 paket
11503654 3,6 x 0,375 tum. (B x H) Vitt 1 paket
11513045 0,5 x 0,375 tum. (B x H) Vitt 1 paket
11543045 0,5 x 0,5 tum. Vitt 1 paket
11553045 1,5 x 0,5 tum. (B x H) Vitt 1 paket
11553644 1 x 0,5 tum. (B x H) Gult 1 paket
11523045 1 x 0,375 tum. (B x H) Vitt 1 paket
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 11573644 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 029824
Beräknad leverans: 02-12-2026
Designad för användning med laserskrivare. Brady LASERTAB Laser Printable Labels är gjorda av B-707 polyester.
  • Tomma, utskrivbara polyesteretiketter för laserskrivare
  • CSA Accepterat material vid utskrift med avsedda laserskrivartoner
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad UL erkänd; CSA accepteras
Beskrivning Kemikalie-, fukt-, utsmetnings-, UV- och väderbeständig
Typ av lim Akryl, Permanent
Beläggning Hold (Håll)
Färg Vitt
Avsluta Matte
Formatera Stansad
Material Polyester (B-707)
Utskrivbara sidor Enkelsidigt utskriftsbart
Tryckteknik Laser
Produkttyp Laserutskriftsbar etikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Tillgångsspårning, komponent- och utrustningsmärkning, data- och telekommunikationsmärkning, allmän identifiering
För användning med (utrustning) Laserskrivare
Horisontell upprepning (metrisk) 71.12 mm
Etiketter per rad 3
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
Antal per förpackning 1008 etiketter/paket
Kvantitet 1000/Pk.
Form Rektangel
Storlek (engelska) 2 x 1,437 tum. (B x H)
Storlek (metrisk) 50.8 x 36.4 mm (W x H)
Temperaturområde (engelska) -40 °F till +267 °F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +130 °C
Tjocklek (engelska) 0,0046 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.117 mm
Mått (L x B) 36.50 x 50.80 mm
Längd (engelska) 2 tum
Bredd (engelska) 2 tum
Bredd (metrisk) 50.80 mm
Bredd (metrisk) Utskrivbart område 50.80 mm
Höjd (engelska) 1,44 tum
Höjd (engelska) Utskrivbart område 1,44 tum
Höjd (metrisk) 36.50 mm
Höjd (metrisk) Utskrivbart område 36.50 mm
Alternativt artikelnummer LAT-33-707-1