Läs mer
Brady™ LASERTAB™ Laserutskrivbara etiketter, B-747 polyester
Produktkod. 11513594
Storlek (engelska):
0,25 x 0,25 tum. (B x H)
0,3 x 0,25 tum. (B x H)
0,375 x 0,375 tum. (B x H)
0,5 x 0,437 tum. (B x H)
0,65 x 0,2 tum. (B x H)
0,65 x 0,25 tum. (B x H)
0,8 x 0,25 tum. (B x H)
0,8 x 0,5 tum. (B x H)
1 x 0,5 tum. (B x H)
1,5 x 0,25 tum. (B x H)
1,875 x 0,375 tum. (B x H)
1,875 x 0,833 tum. (B x H)
1,875 x 1,33 tum. (B x H)
2,5 x 1 tum. (B x H)
3 x 0,375 tum. (B x H)
8,5 x 11 tum. (B x H)
Färg:
Gult
Vitt
Förpackningsstorlek:
1 paket
Produktkod. 11513594
Brand: Brady™ 029738
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för användning med laserskrivare. Brady LASERTAB Laser Printable Labels är gjorda av B-747 polyester.
  • Tomma, utskrivbara polyesteretiketter för laserskrivare
  • CSA Accepterat material vid utskrift med avsedda laserskrivartoner
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad UL erkänd; CSA accepteras
Beskrivning Kemisk, hög temperatur, luftfuktighet, smet, UV och väderbeständig
Typ av lim Akryl, Permanent
Beläggning None
Färg Vitt
Avsluta Matte
Formatera Die-cut
Material Polyester (B-747)
Utskrivbara sidor Single-side Printable
Tryckteknik Laser
Produkttyp Utskrivbar etikett med laser
Sterilitet Non-sterile
För användning med (applikation) Asset tracking, Circuit board labelling, Data and telecommunications labelling, General identification
För användning med (utrustning) Laser Printers
Horisontell upprepning (metrisk) 50.8 mm
Etiketter per rad 4
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40°C
Antal per förpackning 1512 Labels/Pack
Kvantitet 1500/Pk.
Form Rektangel
Storlek (engelska) 1,875 x 1,33 tum. (B x H)
Storlek (metrisk) 47.6 x 33.7 mm (W x H)
Temperaturområde (engelska) -40°F to +266°F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +130 °C
Tjocklek (engelska) 0,0037 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.094 mm
Mått (LxB) 33.78 x 47.63 mm
Längd (engelska) 1.875 in.
Bredd (engelska) 1.875 in.
Bredd (metrisk) 47.63 mm
Bredd (metrisk) Utskrivbart område 47.63 mm
Höjd (engelska) 1.33 in.
Höjd (engelska) Utskrivbart område 0.833 in.
Höjd (metrisk) 33.78 mm
Höjd (metrisk) Utskrivbart område 21.16 mm
Alternativt artikelnummer LAT-14-747-1.5