Läs mer
Brady™ LASERTAB™ Laserutskrivbara etiketter, B-747 polyester
Storlek (engelska):
0,25 x 0,25 tum. (B x H)
0,3 x 0,25 tum. (B x H)
0,375 x 0,375 tum. (B x H)
0,5 x 0,437 tum. (B x H)
0,65 x 0,2 tum. (B x H)
0,65 x 0,25 tum. (B x H)
0,8 x 0,25 tum. (B x H)
0,8 x 0,5 tum. (B x H)
1 x 0,5 tum. (B x H)
1,5 x 0,25 tum. (B x H)
1,875 x 0,375 tum. (B x H)
1,875 x 0,833 tum. (B x H)
1,875 x 1,33 tum. (B x H)
2,5 x 1 tum. (B x H)
3 x 0,375 tum. (B x H)
8,5 x 11 tum. (B x H)
Färg:
Gult
Vitt
Förpackningsstorlek:
1 paket
Beskrivning
- Tomma, utskrivbara polyesteretiketter för laserskrivare
- CSA Accepterat material vid utskrift med avsedda laserskrivartoner
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Kemisk, hög temperatur, luftfuktighet, smet, UV och väderbeständig |
| Typ av lim | Akryl, Permanent |
| Beläggning | None |
| Färg | Vitt |
| Avsluta | Matte |
| Formatera | Die-cut |
| Material | Polyester (B-747) |
| Utskrivbara sidor | Single-side Printable |
| Tryckteknik | Laser |
| Produkttyp | Utskrivbar etikett med laser |
| Visa mer |