Läs mer
Brady™ LASERTAB™ Laserutskrivbara etiketter, B-747 polyester
Beskrivning
- Tomma, utskrivbara polyesteretiketter för laserskrivare
- CSA Accepterat material vid utskrift med avsedda laserskrivartoner
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | UL erkänd; CSA accepteras |
| Beskrivning | Kemisk, hög temperatur, luftfuktighet, smet, UV och väderbeständig |
| Typ av lim | Akryl, Permanent |
| Beläggning | Hold (Håll) |
| Färg | Vitt |
| Avsluta | Matte |
| Formatera | Stansad |
| Material | Polyester (B-747) |
| Utskrivbara sidor | Enkelsidigt utskriftsbart |
| Tryckteknik | Laser |
| Visa mer |