Läs mer
Brady™ LASERTAB™ Laserutskrivbara etiketter, B-747 polyester
Produktkod. 11583564
Storlek (engelska):
0,25 x 0,25 tum. (B x H)
0,3 x 0,25 tum. (B x H)
0,375 x 0,375 tum. (B x H)
0,5 x 0,437 tum. (B x H)
0,65 x 0,2 tum. (B x H)
0,65 x 0,25 tum. (B x H)
0,8 x 0,25 tum. (B x H)
0,8 x 0,5 tum. (B x H)
1 x 0,5 tum. (B x H)
1,5 x 0,25 tum. (B x H)
1,875 x 0,375 tum. (B x H)
1,875 x 0,833 tum. (B x H)
1,875 x 1,33 tum. (B x H)
2,5 x 1 tum. (B x H)
3 x 0,375 tum. (B x H)
8,5 x 11 tum. (B x H)
Färg:
Gult
Vitt
Förpackningsstorlek:
1 paket
Produktkod. 11583564
Brand: Brady™ 029700
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för användning med laserskrivare. Brady LASERTAB Laser Printable Labels är gjorda av B-747 polyester.
  • Tomma, utskrivbara polyesteretiketter för laserskrivare
  • CSA Accepterat material vid utskrift med avsedda laserskrivartoner
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad UL erkänd; CSA accepteras
Beskrivning Kemisk, hög temperatur, luftfuktighet, smet, UV och väderbeständig
Typ av lim Akryl, Permanent
Beläggning None
Färg Vitt
Avsluta Matte
Formatera Die-cut
Material Polyester (B-747)
Utskrivbara sidor Single-side Printable
Tryckteknik Laser
Produkttyp Utskrivbar etikett med laser
Sterilitet Non-sterile
För användning med (applikation) Circuit board labelling, General identification
För användning med (utrustning) Laser Printers
Horisontell upprepning (metrisk) 17.78 mm
Etiketter per rad 22
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40°C
Antal per förpackning 10032 Labels/Pack
Kvantitet 10,000/Pk.
Form Rektangel
Storlek (engelska) 0,3 x 0,25 tum. (B x H)
Storlek (metrisk) 7.62 x 6.35 mm (W x H)
Temperaturområde (engelska) -40°F to +266°F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +130 °C
Tjocklek (engelska) 0,0037 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.094 mm
Mått (LxB) 6.35 x 7.62 mm
Längd (engelska) 0.3 in.
Bredd (engelska) 0.3 in.
Bredd (metrisk) 7.62 mm
Bredd (metrisk) Utskrivbart område 7.62 mm
Höjd (engelska) 0.25 in.
Höjd (engelska) Utskrivbart område 0.25 in.
Höjd (metrisk) 6.35 mm
Höjd (metrisk) Utskrivbart område 6.35 mm
Alternativt artikelnummer LAT-1-747-10